Learn More
Berkshire International™ Papel Bond BCR™
Nuestro papel Bond BCR™ está fabricado con la celulosa de calidad más pura de bosques especialmente seleccionados y está especialmente recubierta para minimizar la liberación de partículas y fibras.
Marca: Berkshire International™ B85A4PK25010
26.65 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
sala limpia, papel, Bond
Especificaciones
Rosa | |
hojas | |
Papel Bond BCR 850 | |
A4 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0831642 | Certificado de análisis | 30/12/2022 | B85A4PK25010 |
0000840610 | Certificado de análisis | 12/10/2022 | B85.A4.PK.250/10 |
0000840610 | Declaration of Conformity | 12/10/2022 | B85.A4.PK.250/10 |
0832301 | Certificado de conformidad | 13/09/2021 | B85.A4.PK.250/10 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%