Learn More
Berkshire International™ Papeles de celulosa Bond
Nuestro papel BCR™ Bond está hecho con celulosa de la más pura calidad de bosques especialmente seleccionados y está especialmente recubierto para minimizar la liberación de partículas y fibras.
Marca: Berkshire International™ B68A4WH25010
25.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Descripción
- Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
sala limpia, papel, Bond
Especificaciones
Celulosa | |
Escritura, copia e impresión en entornos controlados | |
hojas | |
A4 |
Blanco | |
Fotocopiadoras e impresoras láser | |
Papel Bond BCR 680 | |
680 g |