Learn More
Berkshire International™ Papeles de celulosa Bond
Nuestro papel BCR™ Bond está hecho con celulosa de la más pura calidad de bosques especialmente seleccionados y está especialmente recubierto para minimizar la liberación de partículas y fibras.
Marca: Berkshire International™ B85A3BL2505
Detalles adicionales : Peso : 2.42100kg
Descripción
- Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
sala limpia, papel, Bond
Especificaciones
Azul | |
hojas | |
Papel Bond BCR 850 | |
A3 |