Learn More
Complejo de dimetilsulfuro de borano, solución 2 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
79.20€ - 345.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Borane dimethyl sulfide complex |
---|---|
CAS | 13292-87-0, 108-88-3 |
Fórmula molecular | C2H9BS |
Fórmula lineal | (CH3)2S·BH3 |
Número MDL | MFCD00013189 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12654947
|
Thermo Scientific Acros
186961000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
79.20€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12644947
|
Thermo Scientific Acros
186968000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
345.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónEspecificaciones
Borane dimethyl sulfide complex | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
15,1336 | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
75.96 | |
75.95 | |
0.856 |
13292-87-0, 108-88-3 | |
(CH3)2S·BH3 | |
7°C | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
B.CSC | |
9833925 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.8560g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapores muy inflamables.
En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Puede causar somnolencia o vértigo.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
Manipular en gas inerte.
Proteger de la humedad.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 236-313-6
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.