Learn More
Ácido bórico al 4 % Código de producto.: 11979172
Ácido bórico al 4 %
Código de producto. 11979172
5 l
Click to view available options
Cantidad:
5 l
25L.
Código de producto. 11979172
Marca: Chem Lab CL02.0207.5000
Edge
Especificaciones
pH ±4
Color Incolora
Densidad 1 g/ml
Olor Inodoro
Cantidad 5 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid 4% solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid
Título del producto
Ácido bórico al 4 % >