Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1 M en cloruro de metileno, Thermo Scientific Chemicals
59.90€ - 634.16€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron tribromide
Nombre de nota 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Color Amarillo a marrón
Forma física Solución
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10398190
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
198900100
10 mL Frasco de vidrio
59.90€
10 ml
10552221
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
198901000
100 mL Frasco de vidrio
140.70€
100 ml
10733894
Ver documentos
Thermo Scientific
198908000
800 mL Frasco de vidrio
634.16€
800 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, ácido de Lewis
Especificaciones
Especificaciones
Boron tribromide
10294-33-4, 75-09-2
Solución
BBr3
01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
BrB(Br)Br
250.52
250.52
Frasco de vidrio
1.4670g/mL
1M Solution in Methylene Chloride
Amarillo a marrón
BBr3
MFCD00011312
15, 1349
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
tribromoborano
25134
0.9 to 1.1M
1.467
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tribromuro de boro, solución de 1 M en cloruro de metileno, Thermo Scientific Chemicals