Learn More
Trifluoruro de boro, 12 % (1,5 M) en metanol, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
63.13€ - 279.39€
Especificaciones
Punto de ebullición | 65.0°C |
---|---|
Nombre del producto químico o material | Boron trifluoride |
Punto de fusión | -98.0°C |
CAS | 373-57-9, 67-56-1 |
Fórmula molecular | BF3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13498598
|
Thermo Scientific Acros
445271000 |
100 mL |
63.13€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13408608
|
Thermo Scientific Acros
445278000 |
800 mL |
279.39€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisEspecificaciones
65.0°C | |
-98.0°C | |
BF3 | |
MFCD00011316 | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluoroborano | |
11062313 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.8700g/mL |
Boron trifluoride | |
373-57-9, 67-56-1 | |
BF3 | |
4°C | |
Solubility in water: may decompose | |
FB(F)F | |
67.81 | |
67.81 | |
0.87 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Mortal en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Reacciona violentamente con el agua.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca daños en los órganos
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Utilizar guantes de protección
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 206-766-4
- Boron trifluoride, 12% in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.