Learn More
Trifluoruro de boro, 12 % (1,5 M) en metanol, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 445278000
278.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Especificaciones
65.0°C | |
-98.0°C | |
800 mL | |
BF3 | |
4°C | |
Solubility in water: may decompose | |
FB(F)F | |
67.81 | |
67.81 | |
0.87 |
Boron trifluoride | |
373-57-9, 67-56-1 | |
BF3 | |
MFCD00011316 | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluoroborano | |
11062313 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.8700g/mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Boron trifluoride, 12% in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0453132 | Certificado de análisis | 11/05/2023 | 445278000,445271000 |
A0450511 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 445278000,445271000 |
A0403340 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 445278000,445271000 |
A0438616 | Certificado de análisis | 28/01/2022 | 445278000,445271000 |
A0412084 | Certificado de análisis | 20/12/2021 | 445278000,445271000 |