Learn More
BRAND™ Tapón de junta esmerilada cónica de vidrio de borosilicato BISTABIL™
Hueco con punta de goteo y mango hexagonal. El tapón de junta esmerilada cónica de vidrio de borosilicato BRAND™ BISTABIL™ está construido de borosilicato 3.3 de acuerdo con DIN 12252.
Marca: BRAND™ 144635
6.84 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03150kg
Descripción
- Hecho de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. conforme a DIN 12252)
- Paso
- Agarre hexagonal
Especificaciones
Tapón con junta cónica esmerilada | |
1/Paq. | |
NS 29/32 |
NS 29/32 | |
Vidrio de borosilicato | |
Conical |