Learn More
BRAND™ Tapón de junta esmerilada cónica de vidrio de borosilicato BISTABIL™
Hueco con punta de goteo y mango hexagonal. El tapón de junta esmerilada cónica de vidrio de borosilicato BRAND™ BISTABIL™ está construido de borosilicato 3.3 de acuerdo con DIN 12252.
5.30€ - 24.90€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Tapón con junta cónica esmerilada |
Forma | Conical |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10253201
|
BRAND™
144635 |
NS 29/32 |
9.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10039970
|
BRAND™
144625 |
NS 19/26 |
6.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10781573
|
BRAND™
144615 |
NS 12/21 |
5.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10719011
|
BRAND™
144620 |
NS 14/23 |
5.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10408952
|
BRAND™
144630 |
NS 24/29 |
7.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10613592
|
BRAND™
144645 |
NS 45/40 |
24.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10141441
|
BRAND™
144605 |
NS 7/16 |
5.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Construcción de vidrio borosilicato (Boro 3.3. a DIN 12252)
- Paso
- Mango hexagonal
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Tapón con junta cónica esmerilada | |
Conical | |
1/paq. |