Learn More
BRAND™ Tapón de junta esmerilada cónica de vidrio de borosilicato BISTABIL™
Hueco con punta de goteo y mango hexagonal. El tapón de junta esmerilada cónica de vidrio de borosilicato BRAND™ BISTABIL™ está construido de borosilicato 3.3 de acuerdo con DIN 12252.
Marca: BRAND™ 144615
4.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Hecho de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. conforme a DIN 12252)
- Paso
- Agarre hexagonal
Especificaciones
Tapón con junta cónica esmerilada | |
1/paq. | |
NS 12/21 |
NS 12/21 | |
Vidrio de borosilicato | |
Conical |