Learn More
Borosilicate Glass Automatic Burette
Marca:  Pyrex 3296/04AS
205.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12872094
  • 223.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con función de puesta a cero automática
  • Funcionamiento sencillo: para llenar la bureta, aplique una ligera presión positiva a la parte inferior del brazo lateral. Para poner a cero, libere la presión para permitir que el exceso de líquido vuelva extraerse con sifón en el frasco
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, que es resistente a productos químicos
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
  • Los siguientes accesorios se venden por separado: Depósito de vidrio (3297/12) y bola de soplado de caucho para buretas automáticas de clase AS (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bureta automática
25 mL