Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE
Columna de cromatografía Gravity fabricada con tubos de pared media conllave de paso de PTFE 821000
Marca:  Kimble Chase™ 420540-0630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817433
  • 605.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-10-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con fritado de vidrio con una porosidad de 40-60 micrómetros en el extremo inferior que actúa como soporte para el material de empaquetado de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cromatografía de intercambio de iones
64 mm
Tipo I
300 mm
Con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE
1 unidad
Columna para cromatografía
965 ml
Vidrio de borosilicato
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE > Capacidad de columna: 965 ml