Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cónicos de vidrio borosilicatado con tapón de PTFE, escala
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE y escala se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04006149
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10100121
  • 109.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con tapón de PTFE
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Vidrio de borosilicato
2Pack
Polietileno