Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de vidrio borosilicato. Los vidrios brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Son de material fácilmente separable y perfectamente adecuados para el trabajo con montadores automáticos.
68.74€ - 102.04€
Especificaciones
Tipo de producto | Laminillas cubreobjetos |
---|---|
Forma | Redondo |
Material | Vidrio borosilicato D 263™ M |
Grosor (métrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
Para utilizar con (equipo) | Láminas portaobjetos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10259911
|
Marienfeld Superior™
0111600 |
20 mm |
81.40€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10337673
|
Marienfeld Superior™
0111650 |
25 mm |
102.04€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10178011
|
Marienfeld Superior™
0111500 |
10 mm |
68.74€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10006111
|
Marienfeld Superior™
0111520 |
12 mm |
69.54€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10004470
|
Marienfeld Superior™
0111550 |
16 mm |
69.54€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10249911
|
Marienfeld Superior™
0111580 |
18 mm |
72.62€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10381652
|
Marienfeld Superior™
0111640 |
24 mm |
97.24€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
- Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
- Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
- Índice de refracción ne: 1,5255
- Valor Abbe ve: 55
- Conforme a DIN ISO 8255
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Laminillas cubreobjetos | |
Vidrio borosilicato D 263™ M | |
Láminas portaobjetos | |
1000 |
Redondo | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) | |
Marca CE |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato