Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado con tapón
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ FB55231
77.92 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12075645
  • 86.90€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
  • Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas azules, amplia gama de capacidades
  • Tapón hexagonal: polipropileno azul de alta resistencia con ajuste firme para mezclar
  • Clase B
  • Cumple: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
ISO 4788
335 mm
Vidrio de borosilicato
250 ml
Cerámica azul
Azul
Clase B
Probeta de medición graduada
37 mm
Tapón
2 ml
±2 ml
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado con tapón > Capacidad: 250 ml; graduaciones: 2mL