Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde de pared media de vidrio de borosilicato
Fabricados con vidrio de borosilicato con un diseño de pared media. Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.18800kg
Descripción
- Características: paredes de resistencia media con borde
- Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí |
100 mm | |
Paquete de 100 | |
16 mm |