Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde de pared media de vidrio de borosilicato
Fabricados con vidrio de borosilicato con un diseño de pared media. Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
27.33€ - 63.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Con reborde | Sí |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15862285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm |
43.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15872285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm |
46.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15812285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm |
55.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15882285
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm |
63.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15892285
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
50.10€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15882275
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Características: paredes de resistencia media con borde
- Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí |