Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos cuadrados de vidrio
Los cubreobjetos cuadrados de vidrio están disponibles en una variedad de tamaños. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
9.65€ - 12.58€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubreobjetos |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 200/paq. |
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12323128
|
Fisherbrand™
MCS21818 |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm |
9.65€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12343138
|
Fisherbrand™
MCS01818 |
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm |
9.65€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12353138
|
Fisherbrand™
MCS02020 |
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 20 mm | 20 mm |
9.70€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12333128
|
Fisherbrand™
MCS22222 |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm |
10.35€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12363138
|
Fisherbrand™
MCS02222 |
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm |
10.60€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11338503
|
Fisherbrand™
MCS22424 |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 24 mm | 24 mm |
11.50€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12393138
|
Fisherbrand™
MCS02424 |
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 24 mm | 24 mm |
12.58€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
- Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
- Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Cuadrada | |
Vidrio sodocálcico | |
200/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Cubreobjetos cuadrados de vidrio