Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos cuadrados de vidrio
Los cubreobjetos cuadrados de vidrio están disponibles en una variedad de tamaños. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
Marca: Fisherbrand™ MCS21818
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
- Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
- Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio sodocálcico | |
18 mm | |
200/paq. |
Cuadrada | |
18 mm | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31