Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcitonin Gene Related Peptide, Rat
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66827.!D
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Especificaciones
Rat | |
-30°C to -10°C | |
3806.24 | |
0.5 mg | |
CGRP, rat |
HPLC | |
Solid | |
Calcitonin Gene Related Peptide, rat | |
RUO - research use only |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
S25K021 | Certificado de análisis | 09/07/2024 | J66827.M^,J66827.!D |
W20E015 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | J66827.M^,J66827.!D |
X04D038 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | J66827.M^,J66827.!D |
U31E046 | Certificado de análisis | 02/12/2021 | J66827.M^,J66827.!D |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
RUO – Research Use Only