missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Calcitonin Gene Related Peptide, Rat

Para aplicaciones de biología molecular y celular

265.32€ - 551.00€

Especificaciones

Especie Rat
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 3806.24
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15408349
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J66827.!D
0.5 mg
265.32€
0.50 miligramo
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15418349
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J66827.M^
1 mg N/A N/A N/A
Descripción

Descripción

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Especificaciones

Especificaciones

Rat
-30°C to -10°C
3806.24
RUO - research use only
HPLC
Solid
Calcitonin Gene Related Peptide, rat
CGRP, rat
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Calcitonin Gene Related Peptide, Rat

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado