Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug are used to separate two immiscible liquids of different densities
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04010073
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10242151
  • 119.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • sin báscula, con tapón de vidrio macizo
  • con dispositivo de retención de rosca
  • material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
2000 ml
Vidrio de borosilicato
Polietileno