Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug are used to separate two immiscible liquids of different densities
74.00€ - 119.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Material del tope | Polietileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10159930
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010070 |
1000 ml |
119.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10271721
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010037 |
100 mL |
82.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10231821
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010049 |
250 ml |
79.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10149930
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010058 |
500 ml |
94.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10242151
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010073 |
2000 ml |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12018538
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010028 |
50 ml |
74.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With NS socket and PE stopper
- without scale, with solid glass plug
- with screwthread retaining device
- material: borosilicate glass 3.3
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Polietileno |