Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiner for AutoSystem XL (PSS injector)
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092101
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12934041
  • 246.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Revestimientos de entrada para GC
4 mm
86,2 mm
2 mm