Learn More
JG Finneran Associates™ Viales de vidrio borosilicatado
Available with a wide R.A.M. 9mm neck (for robotic arm autosamplers) or with a narrow 8-425 neck (for narrow neck autosamplers). JG Finneran Associates™ Glass Screw Thread Vials, 12 x 32mm are available in clear or amber glass, and include options with a graduated marking spot.
Marca: JG Finneran Associates™ 32008M-1232
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Altura de tipo encapsulado con la comodidad de una configuración de rosca
- Elija entre vidrio borosilicatado tipo I transparente o ámbar
- Disponibles con puntos de marcado graduados que facilitan el llenado de viales hasta el nivel deseado y la visualización de volúmenes de muestras
- Los viales R.A.M.™ utilizan un tapón de rosca de 9 mm, y están diseñados específicamente para trabajar en muestreadores automáticos de brazo robótico
- Los viales con abertura estrecha permiten el uso de tapones/septos de rosca de 8-425 mm estándar, para su uso en muestreadores automáticos que requieren viales de cuello estrecho
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Muestreadores automáticos que requieren viales de cuello estrecho | |
0,5, 1,0 y 1,5 ml | |
100 | |
32 mm | |
Vial con cuello roscado | |
Blanco |
12 mm | |
2 mL | |
Sí | |
Rosca de cuello estrecho 8-425 | |
Tapón de rosca | |
100/paq. | |
8 mm |