Learn More
JG Finneran Associates™ Viales de vidrio borosilicatado
Available with a wide R.A.M. 9mm neck (for robotic arm autosamplers) or with a narrow 8-425 neck (for narrow neck autosamplers). JG Finneran Associates™ Glass Screw Thread Vials, 12 x 32mm are available in clear or amber glass, and include options with a graduated marking spot.
15.20€ - 21.40€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 2 mL |
N.° por paquete | 100 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Color | Estilo de cuello | Para utilizar con (aplicación) | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Estilo de cuello | Para utilizar con (aplicación) | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10782192
|
JG Finneran Associates™
32008-1232A |
Ámbar | Rosca de cuello estrecho 8-425 | Muestreadores automáticos que requieren viales de cuello estrecho | No |
17.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12356989
|
JG Finneran Associates™
32008M-1232A |
Ámbar | Rosca de cuello estrecho 8-425 | Muestreadores automáticos que requieren viales de cuello estrecho | Blanco |
20.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12307059
|
JG Finneran Associates™
32009-1232 |
Transparente | 9 mm R.A.M. Rosca de abertura grande | Muestreadores automáticos con brazo robótico | No |
16.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12317059
|
JG Finneran Associates™
32009E-1232 |
Transparente | 9 mm R.A.M. Rosca de abertura grande | Muestreadores automáticos con brazo robótico | Blanco |
20.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12337059
|
JG Finneran Associates™
32009E-1232A |
Ámbar | 9 mm R.A.M. Rosca de abertura grande | Muestreadores automáticos con brazo robótico | Blanco |
21.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10187360
|
JG Finneran Associates™
32008M-1232 |
Transparente | Rosca de cuello estrecho 8-425 | Muestreadores automáticos que requieren viales de cuello estrecho | Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
- Crimp style height with the convenience of a screw thread configuration
- Choose from clear or amber Type I borosilicate glass
- Available with graduated marking spots, which facilitate filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- R.A.M.™ vials use a 9mm screw top and are designed specifically to work in robotic arm autosamplers
- Narrow opening vials allow use of standard 8-425mm screw closures/septa, for use in autosamplers requiring narrow neck vials
Specifications
12 mm | |
2 mL | |
Tapón de rosca | |
100/paq. |
Vidrio de borosilicato | |
100 | |
32 mm |