Learn More
Sampling Systems™ Soporte para frascos
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
Marca:  Sampling Systems™ 5065D-1002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17962042
  • 58.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Especificaciones
Especificaciones
Cacillo
Not Autoclavable
Reusable
No estéril
HDPE
1 L
No
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Soporte para frascos > Bottle Holder; Capacity (Metric): 1 L