Learn More
Sampling Systems™ Soporte para frascos
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
55.10€ - 58.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Cacillo |
---|---|
Material | HDPE |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Graduado | No |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17992042
|
Sampling Systems™
5065D-502 |
500 mL |
55.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17962042
|
Sampling Systems™
5065D-1002 |
1 L |
58.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Especificaciones
Cacillo | |
Not Autoclavable | |
No |
HDPE | |
Reusable | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sampling Systems™ Soporte para frascos