Learn More
Sampling Systems™ Soporte para frascos
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
Marca: Sampling Systems™ 5065D-502
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Especificaciones
Cacillo | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
No estéril |
HDPE | |
500 mL | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
106042 | Certificado de conformidad | 16/07/2024 | 5065D-502 |
Título del producto
Sampling Systems™ Soporte para frascos > Bottle Holder; Capacity (Metric): 500 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido