Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes are constructed of stainless steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
Marca: Retsch™ 02.407.0104
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Orificios trapezoidales
- Para uso con batidor en cruz
Especificaciones
Orificios trapezoidales | |
Tamiz | |
Molino de impacto de cruz SK 300 |
1,50 mm | |
Acero inoxidable |