Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes are constructed of stainless steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
211.00€ - 231.00€
Especificaciones
Descripción | Orificios trapezoidales |
---|---|
Tipo | Tamiz |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Molino de impacto de cruz SK 300 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15690525
|
Retsch™
024070098 |
0,12 mm |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15839254
|
Retsch™
02.407.0099 |
0,20 mm |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15606455
|
Retsch™
02.407.0100 |
0,25 mm |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859264
|
Retsch™
02.407.0121 |
0,35 mm |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15849254
|
Retsch™
02.407.0101 |
0,50 mm |
211.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859254
|
Retsch™
02.407.0102 |
0,75 mm |
211.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869254
|
Retsch™
02.407.0103 |
1,00 mm |
211.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879254
|
Retsch™
02.407.0104 |
1,50 mm |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889254
|
Retsch™
02.407.0105 |
2,00 mm |
211.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Stainless steel
- Trapezoid holes
- For use with cross beater
Specifications
Orificios trapezoidales | |
Tamiz | |
Acero inoxidable | |
Molino de impacto de cruz SK 300 |