Learn More
Trajan™ BP1 GC Capillary Columns
Suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, and amines. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Capillary Columns are constructed of 100% Dimethyl Polysiloxane.
Marca: Trajan™ 054047
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
340/360 °C | |
0,22 mm | |
G1, G2, G38 | |
De - 60 °C a + 340/360 °C | |
25 m | |
No polar |
Interacción de van der Waals | |
100% dimetilpolisiloxano | |
Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas | |
0,25 μm | |
BP1 Forte™ | |
Sílice fundido |