Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
MS premium, fase de bajo sangrado diseñada para ofrecer robustez y adecuada para una gran variedad de aplicaciones
Marca: Trajan™ 0542170
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
370 °C | |
0,25 mm | |
G27, G36, G41 | |
De - 40 °C a + 360/370 °C | |
15 m | |
No polar |
Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo | |
5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano | |
GC/MS, Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC-MS y otras aplicaciones específicas de detección | |
0,1 μm | |
BPX5 Forte™ | |
Sílice fundido |
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC > Longitud: 15 mm; DI: 0,25mm, grosor de la película: 0,1 um; temperatura máxima: de – 40 a 360/370
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido