Learn More
Thermo Scientific Chemicals Reactivo Bradford Dye, solución lista para usar
Adecuado para la determinación de la concentración de proteínas (de 100 a 1500 μg)
93.13€ - 150.40€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bradford Dye Reagent |
---|---|
Color | Azul |
Nombre de nota | Ready-to-Use soln. |
Número UN | UN1805 |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15424109
|
Thermo Scientific Chemicals
J61522.AP |
500 mL |
93.13€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15434109
|
Thermo Scientific Chemicals
J61522.K2 |
1 L |
150.40€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El reactivo Bradford es adecuado para la determinación de la concentración de proteínas (100-1500 μg). El reactivo con colorante Bradford se utiliza para la determinación del contenido de las proteínas en fracciones celulares y para la evaluación de las concentraciones de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Bradford Dye Reagent | |
Ready-to-Use soln. | |
Miscible with water. |
Azul | |
UN1805 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración H del GHS
H H314-H318-H371
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede causar daños en los órganos.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302+H332-H314-H335-H371
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SOLUCIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Manténgase en frío
- Bradford Dye Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: phopshoric acid, methanol