Learn More
Thermo Scientific Chemicals Reactivo Bradford Dye, solución lista para usar
Adecuado para la determinación de la concentración de proteínas (de 100 a 1500 μg)
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61522.K2
Descripción
El reactivo Bradford es adecuado para la determinación de la concentración de proteínas (100-1500 μg). El reactivo con colorante Bradford se utiliza para la determinación del contenido de las proteínas en fracciones celulares y para la evaluación de las concentraciones de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Bradford Dye Reagent | |
Ready-to-Use soln. | |
Miscible with water. | |
Líquido |
Azul | |
UN1805 | |
1 L |
Seguridad y manipulación
- Bradford Dye Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, Methanol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N24L507 | Certificado de análisis | 22/02/2025 | J61522.K2,J61522.AP |
N24L505 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | J61522.K2,J61522.AP |
M11L563 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | J61522.K2,J61522.AP |
X28K523 | Certificado de análisis | 14/11/2024 | J61522.K2,J61522.AP |
X28K516 | Certificado de análisis | 14/11/2024 | J61522.K2,J61522.AP |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%