Learn More
Kartell™ Tapón con aletas para tubos desechables
Diseñado con aletas flexibles para crear un ajuste perfecto.
Marca:  Kartell™ 8830900
15.02 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11371195
  • 26.95€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Diseñado con aletas flexibles para crear un ajuste perfecto.
  • Fabricados en polietileno
  • Disponibles en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
CE-IVD
Polietileno
Tubos de 11 a 13 mm
Tapón con aletas
Neutral
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Kartell™ Tapón con aletas para tubos desechables > Neutro; diámetro: De 11 a 13 mm