Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6000, impresora IP™ compatible
La cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6000 (impresora IP™ compatible) es una cinta de alta densidad con excelente resistencia a disolventes, alta resistencia al calor y gran resistencia a los arañazos.
Marca:  Brady™ 066202
127.30 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503035
  • 134.00€ / 300 metros
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes:
  • Spindle
Descripción
Descripción
  • Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
  • La formulación con resina sin halógenos de la serie R6000 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y calor cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado
  • Recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas brillantes o muy lisas, como poliéster ultraagresivo B-483 y poliéster permanente B-423 de Brady™
  • Combine los materiales de etiquetas Brady con su serie de cintas recomendada para obtener un rendimiento de leyenda superior
Compliance
Compatibilidad con RoHS: Pass 2002/95/CE
Especificaciones
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE
Negro
No estéril
Huso mitótico
299,92 m x 59,94 mm (984 pies x 2,36 pulg)
984 ft
2,36 in
1 in
IP-R6000HF
Resina
Impresoras IP300 e IP600
1 unidad
299,92 m x 59,94 mm
299,92 m
6 cm
2,54 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6000, impresora IP™ compatible > 59,94 mm x 299,92 m