Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interior/exterior BBP™
Cinta de vinilo duradero y termorretráctil con un adhesivo muy agresivo
Marca: Brady™ 141999
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compatible con superficies irregulares, curvadas, rugosas, ásperas y muy texturizadas
- Se adhiere a objetos con energía de superficie baja
- Se puede aplicar a bajas temperaturas
- Longitud: 30,5 m por rollo
Especificaciones
Not Autoclavable | |
B30C-4000-595-CL | |
Acrílico, Permanente | |
Transparente | |
Vinilo | |
Label Tape | |
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo | |
50 unidades Gardner | |
De 8 a 10 años | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
100 ft | |
4 in |
RoHS 2002/95/CE | |
Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers | |
None | |
Satinado | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 | |
1 rollo | |
De -40 a 179,6 °F | |
0,004 in | |
100 ft x 4 pulg (30,48 m x 10,16 cm) | |
30,48 m | |
10,16 cm |