Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interior/exterior BBP™
Cinta de vinilo duradero y termorretráctil con un adhesivo muy agresivo
en la oferta - 481.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Cinta de vinilo para interiores/exteriores para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Ver más especificaciones
Productos 38
Código de producto Marca Color Anchura (imperial) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Anchura (imperial) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11786635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142032
Amarillo 4 in 10,16 cm
en la oferta
cada uno
Añadir a la cesta
11796635
Ver documentos
Brady™
142033
Amarillo 3 in 7,62 cm
en la oferta
1 caja
Añadir a la cesta
11716645
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142035
Amarillo 1,125 in 2,86 cm
214.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11706645
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
B30C-2250-595-YL
Amarillo 2,25 in 5,72 cm
en la oferta
cada uno
Añadir a la cesta
11726645
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142036
Amarillo 0,5 in 12,70 mm
134.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11776635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142031
Blanco 0,5 in 12,70 mm
134.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11746635
Ver documentos
Brady™
B30C-3000-595-WT
Blanco 3 in 7,62 cm
428.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11756635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
B30C-2250-595-WT
Blanco 2,25 in 5,72 cm
320.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11766635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
B30C-1125-595-WT
Blanco 1,125 in 2,86 cm
214.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11706635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
B30C-2250-595-RD
Rojo 2,25 in 5,72 cm
en la oferta
cada uno
Añadir a la cesta
11726635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142026
Rojo 0,5 in 12,70 mm
134.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11736635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
B30C-4000-595-WT
Blanco 4 in 10,16 cm
481.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11716635
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142025
Rojo 1,125 in 2,86 cm
214.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11796625
Ver documentos
Brady™
B30C-4000-595-RD
Rojo 4 in 10,16 cm
481.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11746625
Ver documentos
Brady™
142018
Naranja 0,5 in 12,70 mm
134.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11726625
Ver documentos
Brady™
B30C-2250-595-OR
Naranja 2,25 in 5,72 cm
en la oferta
cada uno
Añadir a la cesta
11736625
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142017
Naranja 1,125 in 2,86 cm
en la oferta
1 caja
Añadir a la cesta
11716625
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142015
Naranja 4 in 10,16 cm
481.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11706625
Ver documentos
Brady™
142014
Gris 0,5 in 12,70 mm
en la oferta
cada uno
Añadir a la cesta
11786615
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
B30C-2250-595-GY
Gris 2,25 in 5,72 cm
320.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11796615
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
B30C-1125-595-GY
Gris 1,125 in 2,86 cm
214.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11776615
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142011
Gris 4 in 10,16 cm
481.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11756615
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142009
Verde 1,125 in 2,86 cm
214.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11746615
Ver documentos
Brady™
142008
Verde 2,25 in 5,72 cm
320.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11746495
Ver documentos
Brady™
142000
Transparente 2,25 in 5,72 cm
320.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11736615
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142007
Verde 4 in 10,16 cm
481.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11766615
Ver documentos
Brady™
142010
Verde 0,5 in 12,70 mm
en la oferta
cada uno
Añadir a la cesta
11736495
Ver documentos
Brady™
141999
Transparente 4 in 10,16 cm
481.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11766495
Ver documentos
Brady™
142002
Transparente 0,5 in 12,70 mm
134.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11756495
Ver documentos
Brady™
142001
Transparente 1,125 in 2,86 cm
en la oferta
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11786485
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
141994
Azul 0,5 in 12,70 mm
134.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11746485
Ver documentos
Brady™
141990
Negro 0,5 in 12,70 mm
134.00€
1 caja
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11766485
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
141992
Azul 2,25 in 5,72 cm
320.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11716485
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
141987
Negro 4 in 10,16 cm
481.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11756485
Ver documentos
Brady™
141991
Azul 4 in 10,16 cm
481.00€
1 caja
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11726485
Ver documentos
Brady™
141988
Negro 2,25 in 5,72 cm
320.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11736485
Ver documentos
Brady™
141989
Negro 1,125 in 2,86 cm
214.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11776485
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
141993
Azul 1,125 in 2,86 cm
en la oferta
cada uno
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compatible con superficies irregulares, curvadas, rugosas, ásperas y muy texturizadas
  • Se adhiere a objetos con energía de superficie baja
  • Se puede aplicar a bajas temperaturas
  • Longitud: 30.5 m (100 pies) por rollo
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Cinta de vinilo para interiores/exteriores para impresoras BBP3x
None
Vinilo
No estéril
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
1
1 rollo
De -40 a 179,6 °F
0,004 in
100 ft
RoHS 2002/95/CE
Acrílico, Permanente
Satinado
Thermal Transfer
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
50 unidades Gardner
De 8 a 10 años
Rectángulo
De -40 °C a +82 °C
0,102 mm
30,48 m