Learn More
Brady™ Dash Space
Dash Space B-514 polyester material is ideal for use in marking aisles, passageways, storage locations, and point out safety equipment and exits.
Marca: Brady™ 142179
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.32
Especificaciones
RoHs | |
46/Paq. | |
Formas prefijadas ToughStripe | |
0,008 in | |
50,8 mm | |
Etiquetas de marcador separado |
Poliéster | |
A base de caucho | |
2 pulg | |
8 pulg | |
-18 ° C-54 ° C | |
Rojo |