Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 generales e industriales: dos por fila
Las etiquetas BBP33 industriales y generales (dos por fila) son de poliéster autolaminado o de tela de nailon y son perfectas para el etiquetado de cables, ID de laboratorio o etiquetado general, donde hay que proteger los gráficos.
Marca: Brady™ 143010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
RoHs | |
Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33 | |
Blanca, Transparente | |
Poliéster | |
No estéril | |
Impresora BBP™33 | |
1500/paq. | |
De -40 a 193 °F | |
0,0019 in | |
0,375 x 1,8 pulg. | |
45,72 mm | |
6,5 in |
B33-123-461 | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Etiqueta industrial | |
Identificación de laboratorio | |
1 | |
LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +89,4 °C | |
0,048 mm | |
1,8 in | |
9,53 mm | |
16,5 cm |