Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 generales e industriales: dos por fila
Las etiquetas BBP33 industriales y generales (dos por fila) son de poliéster autolaminado o de tela de nailon y son perfectas para el etiquetado de cables, ID de laboratorio o etiquetado general, donde hay que proteger los gráficos.
139.00€ - 183.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
---|---|
Tipo de producto | Industrial Label |
Esterilidad | Non-sterile |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratory identification |
Para utilizar con (equipo) | BBP™33 Printer |
Código de producto | Marca | Color | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Acabado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Acabado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
30041473
|
Brady™
143001 |
White | 1 in. | 1 in. | Matte |
183.00€
paquete de 1500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13533330
|
Brady™
143010 |
Blanca, Transparente | 6,5 in | 1,8 in | Satinado |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
- Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de - 40 a 90 ° C (de - 40 a 193 °F) y se recomienda para su uso en interiores.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas y bajas./
Especificaciones
Acrylic, Permanent | |
Non-sterile | |
BBP™33 Printer | |
-40 to 193°F |
Industrial Label | |
Laboratory identification | |
1500/Pk. | |
-40°C to +89.4°C |