Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 generales e industriales: dos por fila
Las etiquetas BBP33 industriales y generales (dos por fila) son de poliéster autolaminado o de tela de nailon y son perfectas para el etiquetado de cables, ID de laboratorio o etiquetado general, donde hay que proteger los gráficos.
Marca: Brady™ 143001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Printable labels for thermal transfer printers.
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
- Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Especificaciones
CSA, RoHS, UL | |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Industrial Label | |
Laboratory identification | |
1500/Pk. | |
-40°C to +89.4°C | |
0.0065 in. | |
1 in. | |
1 in. |
B33-163-499 | |
White | |
Nylon Cloth | |
Non-sterile | |
BBP™33 Printer | |
-40 to 193°F | |
80 lb./in. | |
0.375 x 1 in. | |
25.4 mm | |
2.5 cm |