Learn More
Brady™ Etiquetas para vial cónico de transferencia térmica
Las etiquetas para viales cónicos de transferencia térmica están fabricadas de poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
626.00€ - 744.00€
Especificaciones
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Altura (imperial) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Altura (imperial) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11831012
Ver documentos
Brady™
062366
3000/paq. 1,5 in 3,5 in
744.00€
1 rollo
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11841012
Ver documentos
Brady™
062371
2000/paq. 5,25 in 1 in
626.00€
1 rollo
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de - 196 a 110 °C (de - 320 a 230 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Blanco, Translúcido
Etiqueta
Etiqueta de transferencia térmica
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
De -196 °C a 110 °C
0,048 mm
Acrílico, Permanente
Mate
Poliéster
No estéril
Rectángulo
0,0019 in