Learn More
Brady™ Etiquetas para vial de transferencia térmica, centrífuga o Eppendorf Tube™
Thermal Transfer Vial, Centrifuge or Eppendorf Tube™ Labels are made of printable, nylon cloth and self-laminating polyester for thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 062357
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Autoclavable | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
Impresora de etiquetas BBP™81; impresora de etiquetas BRADY serie IP™; impresora de etiquetas BradyPrinter serie PR Plus | |
1 | |
Rectángulo | |
-40°F to +194°F | |
0,0065 in | |
15,24 mm | |
22,86 mm | |
12,70 mm |
Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL/cumple con 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Paño de nailon | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, tubo, vial | |
Roll of 3000 Labels | |
3000/paq. | |
0.5 x 0.9 in. (L x W) | |
De -40 °C a +90 °C | |
0,165 mm | |
0,9 in | |
0,5 in |