Learn More
Brady™ Cintas de impresora TLS 2200™ y TLS-PC Link™
Para su uso con las impresoras de transferencia térmica TLS2200 y TLS PC Link
Marca: Brady™ 018558
Detalles adicionales : Peso : 0.07380kg
Descripción
Cintas negras para su uso con una variedad de materiales de etiquetas Brady.
Cinta de la serie R4310
Se recomienda su uso con estos materiales de etiquetas:
- Etiqueta PE blanco mate (B-109)
- Poliolefina termorretráctil 3:1 PermaSleeve™ (B-342)
- Papel blanco mate permanente (B-424)
- Poliamida ámbar de alta temperatura (B-426)
- Vinilo autolaminado (B-427)1
- Poliéster metalizado mate (B-428)2
- Tedlar™ autoextinguible (B-437)
- Poliéster metalizado mate permanente ultraagresivo (B-486)
- Blanco mate (B-489)3
- Tela de nailon blanco mate (B-499); y Tedlar autoluminado (B-642)
Recomendada para utilizar con etiquetas permanentes de estos materiales:
- Blanco brillante (B-423)2,3 (solo con cinta 6010)
- Poliéster superpermanente (B-422)2
- Poliéster transparente brillante (B-430)2
- Brillante metalizado (B-435)2
- Vinilo blanco brillante (B-439)
- Poliéster blanco mate (B-459)2
- Poliéster blanco brillante ultra agresivo (B-483)2
- Poliamida blanca brillante de alta temperatura (B-457)1
- Poliéster con disipación de estática blanco brillante (B-473)2 Poliimida (B-477)1
Se recomienda su uso con estos materiales de etiquetas:
- Poliolefina termorretráctil BradySleeve™ (B-321)
- Etiqueta/inserto de polipropileno blanco mate (B-412)
- Vinilo autolaminado (B-427)
- Vinilo blanco mate a prueba de manipulaciones (B-351)
- Blanco brillante (B-423)
- Poliéster superpermanente (B-422)
- Poliéster permanente transparente brillante (B-430
- Tedlar autoextinguible (B-437)
- Vinilo permanente blanco brillante (B-439)
- Poliéster blanco brillante con disipación estática (B-473) y poliimida (B-477)
- Poliéster blanco brillante permanente ultra agresivo (B-483
- Tela de nailon blanco mate (B-499)
- Tedlar autolaminado (B-642)
Información de órdenes
Dimensiones: 5,08 cm x 22,9 m. Para determinar la mejor cinta para su aplicación, llame al representante de servicio al cliente al 1-800-772-6733.
- La etiqueta cuenta con la homologación de UL cuando se utiliza con la cinta correspondiente.
- La etiqueta cuenta con la homologación de UL y la aprobación de CSA cuando se utiliza con la cinta correspondiente.
- La etiqueta cuenta con la aprobación de AGA y la homologación de UL. Con aprobación de CSA cuando se utiliza con la cinta correspondiente.
Especificaciones
Impresora de cintas | |
Impresora de la serie R4310 | |
2 in. | |
50,80 mm | |
Cinta | |
Utilización con una gran variedad de materiales de etiquetado Brady |
Negro | |
75 pies | |
23 m | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 4300 | |
UL, CSA | |
1 unidad |