Learn More
Brady™ Cintas de impresora TLS 2200™ y TLS-PC Link™
Para su uso con las impresoras de transferencia térmica TLS2200 y TLS PC Link
38.70€ - 40.10€
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de cintas
Color Negro
Longitud (imperial) 75 pies
Anchura (imperial) 2 in.
Longitud (métrico) 23 m
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11578983
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
018558
Negro Impresora de la serie R4310 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10088351
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
018559
Negro Impresora de la serie R6010 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10150242
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
018560
Negro Serie R6210 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Cintas negras para su uso con una gran variedad de materiales de etiquetas Brady.
Cinta de la serie R4310
Se recomienda su uso con estos materiales de etiquetas:
  • Etiqueta de PE blanco mate (B-109)
  • Poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ 3:1 (B-342)
  • Papel blanco mate permanente (B-424)
  • Poliamida ámbar de alta temperatura (B-426)
  • Vinilo autolaminado (B-427) de1
  • Poliéster metalizado mate (B-428)2
  • Tedlar™ autoextinguible (B-437)
  • Poliéster metalizado mate permanente ultraagresivo (B-486)
  • Blanco mate (B-489)3
  • Tejido de nailon blanco mate (B-499); y Tedlar autolaminado (B-642)
Cintas de las series R4410 y R6010
Se recomienda su uso con estas etiquetas permanentes:
  • lGlassy blanco (B-423)2,3 (sólo con cinta 6010)
  • Poliéster muy permanente (B-422)2
  • Poliéster transparente brillante (B-430)2
  • Metalizado y brillante (B-435)2
  • Vinilo blanco brillante (B-439)
  • Poliéster blanco mate (B-459)2
  • Poliéster blanco ultraagresivo y brillante (B-483)2
Y estos otros materiales de etiquetas:
  • Poliamida blanca brillante de alta temperatura (B-457)1
  • Poliéster blanco brillante con disipación estática (B-473)2 y poliimida (B-477)1
Cinta de la serie R6210
Se recomienda su uso con estos materiales de etiquetas:
  • Poliolefina termorretráctil BradySleeve™ (B-321)
  • Etiqueta/inserto de polipropileno blanco mate (B-412)
  • Vinilo autolaminado (B-427)
Aceptables para su uso con estos materiales de etiquetas:
  • Vinilo blanco mate a prueba de manipulaciones (B-351)
  • Blanco brillante (B-423)
  • Poliéster muy permanente (B-422)
  • Poliéster permanente transparente brillante (B-430
  • Tedlar autoextinguible (B-437)
  • Vinilo permanente blanco brillante (B-439)
  • Poliéster blanco brillante con disipación estática (B-473) y poliimida (B-477)
  • Poliéster permanente blanco brillante ultraagresivo (B-483)
  • Tejido de nailon blanco mate (B-499)
  • Tedlar autolaminado (B-642)
Información de órdenes
Dimensiones:5,08 cm x 22,9 m.Para determinar la mejor cinta para su aplicación, llame al representante de servicio al cliente al 1-800-772-6733.
  1. La etiqueta cuenta con la homologación de UL cuando se utiliza con la cinta correspondiente.
  2. La etiqueta cuenta con la homologación de UL y la aprobación de CSA cuando se utiliza con la cinta correspondiente.
  3. La etiqueta cuenta con la aprobación de AGA y la homologación de UL.Con aprobación de CSA cuando se utiliza con la cinta correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
Impresora de cintas
75 pies
23 m
Cinta
Utilización con una gran variedad de materiales de etiquetado Brady
Negro
2 in.
50,80 mm
UL, CSA
1 unidad
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates