Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Polypropylene Labels
Chemical resistant, low temperature labels ideal for full-color identification and barcode applications
Marca: Brady™ 150542
Detalles adicionales : Peso : 0.15100kg
Descripción
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
BradyJet™ J2000 | |
30,48 m x 28,57 mm (100 pies x 1,125 pulg) | |
100 ft x 1,125 pulg. | |
1,5 in |
Blanco | |
Polipropileno | |
1 unidad | |
0,005 in | |
100 ft |