Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Polypropylene Labels
Chemical resistant, low temperature labels ideal for full-color identification and barcode applications
189.00€ - 430.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrylic |
---|---|
Color | White |
Acabado | Matte |
Material | Polypropylene |
Para utilizar con (equipo) | BradyJet™ J2000 |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17170391
|
Brady™
150545 |
1 x 3 pulg |
365.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16394878
|
Brady™
150543 |
3.35 x 2.17 in. |
282.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17130391
|
Brady™
150541 |
4,33 x 2,95 pulg |
311.00€
paquete de 270 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17160391
|
Brady™
150544 |
6,1 x 4,13 pulg |
430.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17140391
|
Brady™
150542 |
30,48 m x 28,57 mm (100 pies x 1,125 pulg) |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Acrylic | |
Matte | |
BradyJet™ J2000 |
White | |
Polypropylene | |
0.005 in. |